Learn More
Kapillarröhrchen, Kalknatronglas
Verwenden Sie diese Röhrchen zur Schmelzpunktbestimmung. Kapillarröhrchen aus Natronglas gewährleisten beim Zentrifugieren eine ausgezeichnete Probenretention sowie schnelles Befüllen ohne Beeinträchtigung der Probenintegrität.
7.49 CHF - 12.17 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Schlauch Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Schlauch Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12807685
Unterlagen ansehen
S Murray SAMCO
G119/02
100 mm Kapillarröhrchen
7.49 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12897675
Unterlagen ansehen
S Murray SAMCO
G119/32
100 mm Kapillarröhrchen, beide Enden abgedichtet
12.17 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen zur Schmelzpunktbestimmung. Kapillarröhrchen aus Natronglas gewährleisten beim Zentrifugieren eine ausgezeichnete Probenretention sowie schnelles Befüllen ohne Beeinträchtigung der Probenintegrität.
  • Kapillarröhrchen aus Kalknatronglas
  • Außendurchmesser 1.8/2.0 mm
  • Wandstärke 0.28/0.32 mm
  • Verpackt in Schlauchkartons von 100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kapillarröhrchen, Kalknatronglas