Learn More
Buerkle™ SnowPack™ Trockeneismaschine
Mit SnowPack™ Trockeneismaschine erhalten Sie eine -79 °C kalte Trockeneistablette, ohne aufwändige Technik, ohne Stromanschluss! Trockeneis ist leicht zu handhaben, geruchs- und geschmacksneutral. Kann an jede europäische CO2-Gasflasche mit Steigrohr (ohne Druckminderer) anschließen.
317.00 CHF - 390.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Snowpack Trockeneisgerät |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideale Kühlmedien für Probentransporte, Verwendung in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Instituten, Laboren, in der chemischen Industrie und in Materialprüfeinrichtungen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | CO2-Flasche mit Standrohr |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10543451
|
Buerkle™
9805-0030 |
50 x 30 mm-Tabletten |
317.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10221865
|
Buerkle™
9805-0200 |
80 x 60 mm-Tabletten |
390.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie mit SnowPack™ eine -79°C kalte Trockeneistablette von 50 oder 250 g Gewicht, ohne aufwändige Technik, ohne Stromanschluss! Jederzeit haben Sie damit die Möglichkeit, eine kostengünstige Abkühlung auf tiefste Temperaturen zu erreichen.
SnowPack™ wird gerne eingesetzt in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Instituten, Laboratorien, in der chemischen Industrie und in Werkstoff-Prüfanstalten.
Anwendungsbeispiele: Temperatursenkung in Kühlbädern oder Kühlfallen, Vorkühlung von Gewebeproben, Transportsicherung oder Einbettung biologischer Substanzen, Einfrieren von Blut- und Gewebeproben, Untersuchungen in der Chemie, Physik und der Werkstofftechnik usw.
Trockeneis ist leicht zu handhaben, geruchs- und geschmacksneutral. Das SnowPack™-Trockeneisgerät können Sie an jede europäische CO2-Gasflasche mit Steigrohr (ohne Druckminderer) anschließen (W 21,80 x 1/14 in. nach DIN 477-1 Nr. 6), wie sie in vielen Betrieben und Laboratorien sowieso vorhanden ist. Ansonsten kann gegen eine geringe Gebühr eine Flasche beim örtlichen Fachhandel gemietet werden.
- Ideales Kühlmittel für Probentransport
- Leistung ist abhängig von Raumtemperatur und Druck
Die Bedienung von SnowPack™ ist einfach:
- SnowPack™ einfach an CO2-Flasche mit Steigrohr anschrauben.
- Ventil öffnen, CO2-Gas strömt in SnowPack™ ein und kristallisiert zu Trockeneis.
- Spannband öffnen.
- Trockeneistablette entnehmen.
Spezifikation
Snowpack Trockeneisgerät | |
Ideale Kühlmedien für Probentransporte, Verwendung in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Instituten, Laboren, in der chemischen Industrie und in Materialprüfeinrichtungen | |
CO2-Flasche mit Standrohr |