missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
SNOG, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18055952
Zum Warenkorb hinzufügen

SNOG, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18055952
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18055952

Marke: Tocris Bioscience 0603/50

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

NO carrier. Breaks down to release NO

A carrier of NO, relaxing smooth muscle and inhibiting platelet aggregation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57564-91-7
Summenformel C10H16N4O7S
Molekulargewicht (g/mol) 336.319
InChI-Schlüssel HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
Synonym s-nitrosoglutathione, gsno, snog, nitrosoglutathione, glutathione thionitrite, n-n-l-gamma-glutamyl-s-nitroso-l-cysteinyl glycine, s-nitroso-l-glutathione, ccris 2095, s-2-amino-5-r-1-carboxymethyl amino-3-nitrosothio-1-oxopropan-2-yl amino-5-oxopentanoic acid, unii-78rri89ztoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 104858
ChEBI CHEBI:50091
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-nitrososulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES C(CC(=O)NC(CSN=O)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SNOG
Menge 50 mg
Formelmasse 336.32
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SNOG, Tocris Bioscience™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt