Learn More
Micronova™ SnapMop™ Moppbezüge aus Polyester
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Kann gewaschen und autoklaviert werden
Marke:  Micronova™ MZSM11-18IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15873491
  • 615.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : QPSL-18 Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL-18 für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova SnapMop™ Bestrahlten Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Bestrahlte, aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Schnappverschlüsse aus Edelstahl
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
  • Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 in. großen Bezüge eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
    • Die 14 und 18 in. großen Bezüge sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048563-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/04/2025 Catalog NumberMZSM11-18IR
Chargennummer048558-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/03/2025 Catalog NumberMZSM11-18IR
Chargennummer048175-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/03/2025 Catalog NumberMZSM11-18IR
Chargennummer047653-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog NumberMZSM11-18IR
Chargennummer047429-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog NumberMZSM11-18IR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ SnapMop™ Moppbezüge aus Polyester > SnapMop, strukturierter PolySorb Polyester, bestrahlter Flachkopf-Moppaufsatz mit Druckknöpfen, 18 in.