Learn More
WHEATON™ Snap/Clip Top Closure for Vials
Snap/Clip Top Vial Closures
71.81 CHF - 97.46 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke dimQuantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimQuantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30286512
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
105050-140
71.81 CHF
140 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30286505
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
105050-162
83.08 CHF
162 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30286509
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
105050-190
97.46 CHF
190 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • WHEATON™ Snap/Clip Top Vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use the WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
  • Both the vials and caps are particularly suitable for the storage of powders and specimens due to the wide neck opening
  • The vials have a snap ring neck finish for the 'flip off' style 22 mm flexible low density polyethylene snap cap
  • Snap/Clip Top vials are available in sizes from 7 mL to 30 mL to allow flexibility in your sample storage
  • 22 mm LDPE snap caps are sold separately to the vials, and the one size fits all the vial sizes
  • The snap caps are sold in packs of 140, 162 and 190 to match vial quantities
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WHEATON™ Snap/Clip Top Closure for Vials