Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 0.5 mL - Microtube
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 0.5 mL - Microtube ensures secure sample storage. With a unique locking mechanism, these tubes prevent accidental opening, safeguarding precious samples. Ideal for PCR, these tubes offer reliability and ease in a compact design.
Marke:  Eppendorf™ 0030123603
66.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15615367
  • 70.27 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klappdeckel verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Inkubation und Lagerung
  • Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • Ohne Formtrennmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten) hergestellt
  • g-Safe™ Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust durch Bruch der Röhrchen
  • Zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
  • Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
  • Großer, mattierter Deckel und mattierte Fläche an der Seite zur einfachen Beschriftung
  • Funktioniert von -86 ° bis 100 °C
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Bestellinformation
Assorted packages include 100 each of natural, blue, green, red and yellow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klappdeckel
Polypropylen
0.5 ml
Polypropylen
10 x 50
-122.8°F to +212°F
Unsteril
Ja
Safe-Lock Deckel
30.000 x g
Farblos
Autoklavierbar
Farblos
Inkubation und Lagerung
Beutel
-86 °C bis 100 °C
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
0.02 oz.
Zylindrisch
Mikroröhrchen mit Schnappverschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 0.5 mL - Microtube > Volumen: 0.5 ml