Learn More
Motic™ Stereo-Zoom-Mikroskop der SMZ171 Serie
Durch Drehen des Zoomknopfes kann der volle Zoombereich von 6,7:1 erreicht werden, was zu einem Vergrößerungsbereich von 7.5 x 50 bei standardmäßigen WF10X/23 mm-Okularen führt. Das Stereo-Zoom-Mikroskop der Motic™ SMZ171 Serie erleichtert das Vordringen von der Probenübersicht bis hin zu winzigen Strukturen.
Marke:  Motic™ 1100200600766
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15110083
  • 1925.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Die Greenough Optische System liefert scharfe und klare Bilder. Die Parfokalität wird durch den großen Zoombereich von 6,7:1 gewährleistet.
  • 5 Klick-Stopps innerhalb des stufenlosen Zooms ermöglichen eine präzise Wiedergabe von Vergrößerungen für Messzwecke.
  • Das große Sichtfeld wird durch die standardmäßigen 10 x 23 Okulare gewährleistet.
  • Der große Arbeitsabstand von 110 mm bietet ausreichend Platz für Vorbereitungs- und Reparaturarbeiten, wobei die atemberaubende Bildtiefe für ein überzeugendes aufrechtes 3D-Bild sorgt.
  • Die Flexibilität des Systems ermöglicht komplexere Aufbauten mit Auslegerstativen, externen Lichtquellen und die Aufrüstung zu einer kompletten Dokumentationsstation.
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz/weiße und Milchglas-Objektträgerplatten und Staubschutzabdeckung
7,5x bis 50x
23 mm
303 x 239 x 405 mm
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile
SMZ-171-TLED.
LED-Auflicht und -Durchlicht mit unabhängigen Intensitätskontrollen, 3 W, Durchlicht mit Neigereflektor (schräge Beleuchtung)
Je 1
100/240 V
Achromatisch
Zoom 1:6,7
100/240 V
Stereomikroskop mit Zoom
Trinokular, 45° geneigt, 360° rotierend, feste optische Teilung 50:50
WF10X/23 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Stereo-Zoom-Mikroskop der SMZ171 Serie > Vergrößerungsleistung: 0.75 bis 5X