Learn More
Motic™ SMZ-168 Mikroskopkopf
Ersatz- oder Modulkopf passend für das SMZ-168 Stereomikroskop. Der Motic™ SMZ-168 Mikroskopkopf ist das Kernelement eines Motic™ Mikroskops und verfügt über eins der besten Zoomverhältnisse der Branche.
841.00 CHF - 969.00 CHF
Spezifikation
Vergrößerungsleistung 0,75-fach bis 5-fach
Zoombereich 6.7:1 Zoomfaktor
Produkttyp Mikroskopkopf
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Eyepiece Kopfausführung Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Eyepiece Kopfausführung Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11800113
Unterlagen ansehen
Motic™
PX55000001
Weitfeld WF10X/23 mm, 100:0 (Tuben), 0:100 (Linker Tubus/Trinokulartubus) optische Teilung Trinokular, 35° geneigt SMZ-168 TH
969.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15485462
Unterlagen ansehen
Motic™
PX67000001
WF10X/23 mm Binokular, 60°, geneigt SMZ-168 BH Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Das SMZ-168 Stereo-Zoom-Mikroskop stellt das Spitzenmodell der SMZ-Serie dar.
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen in der Biologie und Werkstoffkunde geeignet.
  • Die hohe optische Qualität und das vielseitige Zubehör ermöglichen die anspruchsvollsten Anwendungen sowohl in Routine- als auch Forschungsbereichen.
  • Langlebig und für zahlreiche Anwendungen geeignet.
  • Das Greenough optische System verfügt über einen großen Zoombereich von 6.7:1, parfokal bei allen Vergrößerungen.
  • Der in den kontinuierlichen Zoom integrierte Fünf-Stufen-Vergrößerungsmechanismus mit Klick-Stopp ermöglicht eine präzise Reproduktion von Vergrößerungen und vereinfacht so die Messungen.
  • Das beeindruckende aufrechte 3-dimensionale Bild in Kombination mit einem branchenweit führenden Arbeitsabstand von 113 mm in der Standardkonfiguration ermöglicht eine einfache Probenbearbeitung.
  • Lässt sich durch die Kombination mit einer Moticam-Kamera problemlos in eine komplette Dokumentationsstation umwandeln.
Spezifikation
Spezifikation
0,75-fach bis 5-fach
6.7:1 Zoomfaktor
Mikroskopkopf