Learn More
Motic™ SMZ-168 Mikroskopkopf
Ersatz- oder Modulkopf passend für das SMZ-168 Stereomikroskop. Der Motic™ SMZ-168 Mikroskopkopf ist das Kernelement eines Motic™ Mikroskops und verfügt über eins der besten Zoomverhältnisse der Branche.
Marke: Motic™ PX55000001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das SMZ-168 Stereo-Zoom-Mikroskop stellt das Spitzenmodell der SMZ-Serie dar.
- Für eine Vielzahl von Anwendungen in der Biologie und Werkstoffkunde geeignet.
- Die hohe optische Qualität und das vielseitige Zubehör ermöglichen die anspruchsvollsten Anwendungen sowohl in Routine- als auch Forschungsbereichen.
- Langlebig und für zahlreiche Anwendungen geeignet.
- Das Greenough optische System verfügt über einen großen Zoombereich von 6.7:1, parfokal bei allen Vergrößerungen.
- Der in den kontinuierlichen Zoom integrierte Fünf-Stufen-Vergrößerungsmechanismus mit Klick-Stopp ermöglicht eine präzise Reproduktion von Vergrößerungen und vereinfacht so die Messungen.
- Das beeindruckende aufrechte 3-dimensionale Bild in Kombination mit einem branchenweit führenden Arbeitsabstand von 113 mm in der Standardkonfiguration ermöglicht eine einfache Probenbearbeitung.
- Lässt sich durch die Kombination mit einer Moticam-Kamera problemlos in eine komplette Dokumentationsstation umwandeln.
Spezifikation
0,75-fach bis 5-fach | |
6.7:1 Zoomfaktor | |
SMZ-168 TH | |
Weitfeld WF10X/23 mm, 100:0 (Tuben), 0:100 (Linker Tubus/Trinokulartubus) optische Teilung |
SMZ-168 Mikroskope | |
Mikroskopkopf | |
Trinokular, 35° geneigt |