Learn More
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes
Dieses Stereo-Zoom-Mikroskop verfügt über einen Zoombereich von 1:6.4 und ein Ganzmetallgehäuse mit klassischer Beleuchtung.
631.00 CHF - 928.00 CHF
Spezifikation
Vergrößerungsleistung 10X
Objektivausführung Hilfsobjektive (0,3X, 0,5X, 0,63FACH, 0,75x, 1,5X, 2X)
Eyepiece WF 10X/20 mm
Arbeitsabstand 100 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kopfausführung Basisausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kopfausführung Basisausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17847285
Unterlagen ansehen
Motic™
1100201300151
Binokular Einfacher Ständer
631.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17804501
Unterlagen ansehen
Motic™
1100201300161
Trinokular Einfacher Ständer
744.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17826011
Unterlagen ansehen
Motic™
1100201300171
Binokular LED-Ständer
785.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17860015
Unterlagen ansehen
Motic™
1100201300181
Trinokular LED-Ständer
928.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The SMZ-160 is ideal for educational purposes in high schools and universities, but is also great for industrial quality control.
  • Greenough Zoom Optical System
  • 45° stereomicroscope head
  • 6:1 zoom ratio
  • Diopter Adjustment: ±5
Spezifikation
Spezifikation
10X
Hilfsobjektive (0,3X, 0,5X, 0,63FACH, 0,75x, 1,5X, 2X)
WF 10X/20 mm
100 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes