Learn More
Gibco™ Supplement für glattes Muskelwachstum (SMGS)
Supplement für glattes Muskelwachstum (SMGS)
Marke:  Gibco™ S00725
229.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10114733
  • 254.00 CHF / 25 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Eine sterile, konzentrierte (20x) Lösung, die für die Verwendung mit Medium 231 für die Kultur von humanen glatten Muskelzellen vorgesehen ist. Jede 25-ml-Flasche SMGS enthält alle Wachstumsfaktoren, Hormone und Gewebeextrakte, die für Kulturen von humanen glatten Muskelzellen notwendig sind, und ist die korrekte Supplement-Menge für eine 500-ml-Flasche Basalmedium 231.
Wenn eine 500-ml-Flasche Medium mit SMGS supplementiert wird, sind die Endkonzentrationen der Bestandteile im supplementierten Medium wie folgt:
  • Fötales Kälberserum (4,9% v/v)
  • Humaner basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor (2 ng/ml)
  • Humaner epidermaler Wachstumsfaktor (0,5 ng/ml)
  • Heparin (5 ng/ml)
  • Rekombinanter humaner insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I (2 μg/ml)
  • BSA (0,2 μg/ml)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -20 °C).
    20 X
    Steril
    25 mL
    Human
    Glatte Muskelzellen
    Wachstumssupplement
    Cascade Biologics™
    Trockeneis
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    4 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2397415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS00725
    Chargennummer2397443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS00725
    Chargennummer2833416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberS00725
    Chargennummer2932082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberS00725
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
      Aktionscode24147
      Gültig bis zum2025-07-31
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Supplement für glattes Muskelwachstum (SMGS) > 25 ml