Learn More
Justrite™ Smokers Cease-Fire™ Behälter für Zigarettenstummel
Das innovative Design begrenzt die Sauerstoffzufuhr, um Zigaretten sicher und schnell zu löschen
Marke: Justrite™ 26800T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sichere Sammlung unansehnlicher Zigarettenkippen
- Die HDPE-Konstruktion mit einem schwer entflammbaren Additiv und UV-Schutz verhindert Rost, Beulen, Risse oder Abblätterungen '
- Der Einsatzbehälter aus verzinktem Stahl reduziert die Brandgefahr und erleichtert die Reinigung.
- Die einzigartige Öffnung der Regenhaube hält Regen und andere Abfälle fern, um das Brandrisiko weiter zu verringern
- In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verhindert die einzigartige Konstruktion der internen “Tropfkante” das Austreten von Teerkondensationen
- Verankerungseinschnitte bieten Sicherheit und größere Stabilität bei schwierigen Wetterbedingungen
Bestellinformation
Maße (AD x H): 16.5 x 38.5 Zoll (41.9 x 97.8 cm).
Certifications
ADA-konform. FM-Brandversuche und -Tests wurden von FM Global durchgeführt und genehmigt.
Spezifikation
15 l | |
41.9 cm | |
4 gal. | |
97.8 cm | |
Rund | |
6.5 kg | |
Verzinkter Stahl | |
38,5 in. | |
Behälter für Zigarettenstummel |
FM, ADA | |
16.5 in. | |
Terrakotta | |
Je 1 | |
14.5 lbs. | |
Einsatzeimer aus verzinktem Stahl | |
Begrenzt die Sauerstoffzufuhr und löscht Zigaretten sicher und schnell | |
HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Smokers Cease-Fire™ Behälter für Zigarettenstummel > Terrakotta
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur