Learn More
Justrite™ Smokers Cease-Fire™ Behälter für Zigarettenstummel
Das innovative Design begrenzt die Sauerstoffzufuhr, um Zigaretten sicher und schnell zu löschen
Marke:  Justrite™ 26800
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10021092
  • 119.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Zur sicheren Verwahrung unansehnlicher Zigarettenstummel
  • Hergestellt aus HDPE mit Flammschutzadditiv. Kein Rosten, Verbeulen, Brechen oder Abblättern
  • Eimer mit Einsatz aus verzinktem Stahl zur Verringerung der Brandgefahr und vereinfachten Reinigung
  • Die besondere Abdeckung der Öffnung hält den Regen ab und verhindert den Einwurf anderer Abfälle zur weiteren Verringerung der Brandgefahr
  • Eine besondere innere Vorrichtung mit “Tropflippe” verhindert in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, dass Teerkondensat nach draußen dringen kann
  • Kerben zum Festbinden sorgen für Sicherheit und größere Stabilität bei schwierigen Wetterbedingungen
Bestellinformation
Maße (AD x H): 16.5 x 38.5 Zoll (41.9 x 97.8 cm).
Certifications
ADA-konform. FM-Brandversuche und -Tests wurden von FM Global durchgeführt und genehmigt.
Spezifikation
Spezifikation
15 l
41.9 cm
4 gal.
97.8 cm
Rund
6.5 kg
Verzinkter Stahl
38,5 in.
Behälter für Zigarettenstummel
FM, ADA
16.5 in.
Pewter
Je 1
14.5 lbs.
Einsatzeimer aus verzinktem Stahl
Begrenzt die Sauerstoffzufuhr und löscht Zigaretten sicher und schnell
HDPE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Smokers Cease-Fire™ Behälter für Zigarettenstummel > Pewter gray