Learn More
Eppendorf™ SmartBlock DWP1000
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DeepWell-Platten, 96/1.000 μl
Beschreibung
- Für Eppendorf DeepWell-Platte 96/1000 μl.
- Das optimierte Blockdesign sorgt für optimale Temperaturübertragung innerhalb Ihrer Probe und damit für hervorragende Ergebnisse
- Die spezifische Kalibrierung von Eppendorf SmartBlock durch eine integrierte Sensortechnologie maximiert die Temperaturgenauigkeit und -homogenität
- Jeder SmartBlock wird während der Produktion einzeln auf Temperaturgenauigkeit geprüft und zu Dokumentationszwecken mit einem seriennummerspezifischen Zertifikat geliefert
- Isolierte Thermoblöcke für ergonomische Bedienung – ohne dass Sie sich die Finger verbrennen (PhysioCare Konzept)
- Automatische Blockerkennung für sichere Handhabung
- Die Eppendorf QuickRelease™ Technologie ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Blöcken – ohne Werkzeug
- Nur für ThermoMixer C und Thermostat C
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | DeepWell-Platten, 96/1.000 μl |
Typ | Block |
Enthält | Deckel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ SmartBlock DWP1000 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur