Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren
Mit den Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren schützen Sie die Qualität Ihrer Proben, erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und können die Bedingungen kontinuierlich überwachen und aufzeichnen.
Marke:  Thermo Scientific™ SV406-100-LSB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11854713
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren schützen Sie die Qualität Ihrer Proben, erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und können die Bedingungen kontinuierlich überwachen und aufzeichnen. Überwachen Sie Temperaturen von -200 ° bis +350 °C, CO-2 Konzentration, relative Luftfeuchtigkeit (RH), Differenzialdruck (Reinräume), 4-20 Milliampere und Trockenkontaktzustand.
  • Automatische und kontinuierliche Datenaufzeichnung
  • Temperatur-, Temperatur/CO2, Temperatur/RH- oder Temperatur/CO2/RH-Kombinationssensoren
Kompatibel mit:
Kühlgeräten, Gefriergeräten, LN2-Lagerung, CO2-Inkubatoren, Reinräumen, Lagerbereichen, Öfen
Empfohlen für:
Ideal für den Einsatz in streng kontrollierter Umgebung, wie z. B. in pharmazeutischen Produktionsstätten, in der Biotechnologie, in IVF-Kliniken und diagnostischen Laboren sowie bei klinischen Studien.
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren Vertriebsvertreter, Ihnen eine auf Ihre speziellen Ansprüche zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sensor
Smart-Vue Temperatur-/CO2-Sensor, 1.0 m Kabellänge
Kühllagerungen
CO2 Bereich: 0% bis 9%
37 °C, 5 % CO2
Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Part 11, cGxP und SOP
Kühlschrank, Tiefkühlgerät, LN2-Lagerung, CO2-Inkubator, Ofen
-40 °C bis 100 °C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren >