Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren
Mit den Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren schützen Sie die Qualität Ihrer Proben, erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und können die Bedingungen kontinuierlich überwachen und aufzeichnen.
Marke: Thermo Scientific™ SV400-100-LSB
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren schützen Sie die Qualität Ihrer Proben, erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und können die Bedingungen kontinuierlich überwachen und aufzeichnen. Überwachen Sie Temperaturen von -200 ° bis +350 °C, CO-2 Konzentration, relative Luftfeuchtigkeit (RH), Differenzialdruck (Reinräume), 4-20 Milliampere und Trockenkontaktzustand.
- Automatische und kontinuierliche Datenaufzeichnung
- Temperatur-, Temperatur/CO2, Temperatur/RH- oder Temperatur/CO2/RH-Kombinationssensoren
Kompatibel mit:
Kühlgeräten, Gefriergeräten, LN2-Lagerung, CO2-Inkubatoren, Reinräumen, Lagerbereichen, Öfen
Empfohlen für:
Ideal für den Einsatz in streng kontrollierter Umgebung, wie z. B. in pharmazeutischen Produktionsstätten, in der Biotechnologie, in IVF-Kliniken und diagnostischen Laboren sowie bei klinischen Studien.
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren Vertriebsvertreter, Ihnen eine auf Ihre speziellen Ansprüche zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Spezifikation
Sensor | |
Smart-Vue Digitaler Sensor; 1.0 m Kabellänge | |
Kühllagerungen | |
-40 bis 80 °C |
-30, -15, 0, +20 und +40 °C | |
Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Part 11, cGxP und SOP | |
Kühlschrank, Tiefkühlgerät, LN2-Lagerung, CO2-Inkubator, Ofen |