Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue Pro Duo Modules 868Mhz
Steigern Sie die Effizienz mit der drahtlosen Überwachung mehrerer Sensoren
Marke:  Thermo Scientific™ SVPHWRMOD022
Artikelnummer. 17591066
  • 836.16 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Smart-Vue Pro Duo 868 Mhz Only. Delivered with two 3.6 V lithium batteries, one sensor mounting kit, one mounting holder, one antenna and one 1.5 m/5 ft. flat cable.
  • Bright 2.4 in. color touch screen with multiple views
  • Alarms locally with real -time audio-visual alarms on the modules
  • Audio visual alarms for local notification
  • Communication locally via Bluetooth and to the system via LoRaLow
  • AC power consumption through USB port access
  • Optional replaceable battery power with extended life (minimum of 1 year) allows continuous monitoring
  • Choice of wired and wireless sensors with automatic sensor detection
  • User traceability with customized levels of user access with encrypted password protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Module
3.6 V lithium battery
Two 3.6 V lithium batteries, two sensor mounting kits, one mounting holder, one antenna, and two 1.5 m/5 ft. flat cables
LCD
2 Jahre
Smart-Vue Pro unterstützt die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Teil 11, cGxP und SOP
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Smart-Vue Pro Duo Modules 868Mhz >