Learn More
Cole-Parmer™ Spatel aus PP (Polypropylen)
Diese Einweg-Spatel aus Polypropylen dienen zur Verringerung von Kreuzkontaminationen. Einweg-Spatel aus Polypropylen eignen sich optimal für den Transfer und die Entnahme von sowie den Umgang mit chemischen und biologischen Stoffen. Die Spatel sind mit einem Löffelende und einem Spatelende versehen.
Marke:  Cole-Parmer™ 06265-16
165.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11730579
  • 352.00 CHF / 150 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie Kreuzkontaminationen mit diesen Einweg-Spateln aus Polypropylen.Smart Spatula™ Einweg-Spatel aus Polypropylen eignen sich ideal für die Übertragung, Sammlung und Manipulation chemischer und biologischer Materialien.Die Spatel haben sowohl ein Löffelende als auch ein Spatelende.
  • Einwegspatel aus Polypropylen (PP)
  • Zur Verwendung als Spatel, Rührstab oder Gummiwischer
  • Profiliertes Ende ist selbst bei Kontakt mit flüssigen Stickstoff bruchsicher
  • Ausreichend flexibel zum Kratzen in oder Entnehmen von Proben aus einer Vielzahl von kleinen Behältern
  • Der hohle Kern verringert die Hitze- oder Kälteübertragung
  • Kann mit verdünnten Säuren und Basen verwendet werden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
150/Packung
Schaufelende, Spatelende
Ja
Für Transfer, Entsorgung und Handhabung von chemischen und biologischen Stoffen, zur Verwendung von verdünnten Säuren und Basen, Reduzierung von Kreuzkontaminierungen
Polypropylen
Autoklavierbar
Grün
Spatel
Groß
310 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Spatel aus PP (Polypropylen) > Länge:310 mm; grün