Learn More
Slice™ Intelligent einziehbares Mehrzweckmesser
Das langlebige Mehrzweckmesser verfügt über eine finger-friendly™ Sicherheitsklinge aus moderner Keramik
Marke: Slice™ 10558
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Grifftyp: intelligent einziehbar
- Beim intelligenten Einziehen erfordert das Eindrücken des Schiebers und Schneidedruck, um die Klinge freihalten zu können
- Ergo Pull™ Schieber reduziert die Belastung
- Kompatible Klingen: Slice™ 10526, 10528
- finger-friendly™ Schneide bleibt 11x länger scharf
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Nicht funkende, nicht leitende Klinge
- Beidhändig verwendbar
- Chemisch inerte Klinge rostet nie
- Kein Werkzeugschneidenwechsel
- Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Spezifikation
Intelligent einziehbar | |
6,06 in. | |
GFN, POM, Edelstahl, Karbonstahl, Zirkonoxid | |
Sicherheitsschneiden | |
Je 1 | |
66,6 g | |
35,7 mm |
Kastenschneider, Mehrzweckmesser | |
154 mm | |
Schwarz/Blau | |
1 Keramikklinge | |
2,35 oz. | |
1,41 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Slice™ Intelligent einziehbares Mehrzweckmesser > Typ: Kastenschneider, Mehrzweckmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur