Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K-Kits
Schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunabscheidungen und Proteinverdau für Ihre Biomarker-Untersuchungen in einem einzigen Well.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-107
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15658673
  • 1130.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
SMART Digest Proteinase K-Kit, mit Sammelplatte
Peptidbindung neben der Carboxylgruppe der aliphatischen und aromatischen Aminosäuren mit blockierten Alpha-Aminogruppen
SMART Digest Harz, vorgefüllt in PCR-Röhrchen
SMART Digest
SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte
Keine
Proteinase K
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Proteinverdau
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K-Kits >