Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin-Kits
Schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Strepavidin-Immunocaptures und Trypsin-Proteinverdauungen für Ihre Biomarker-Untersuchungen in einem einzigen Well.
Marke: Thermo Scientific™ 60110-102
1384.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ SMART Digest™ Immunaffinity (IA) Streptavidin-Kits erhalten Sie eine schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunocapture und Proteinverdau in einem einzigen Well. Diese Kits wurden entwickelt, um die Herausforderungen zu beseitigen, die häufig mit dem Prozess der Biomarker-Quantifizierung verbunden sind, indem sie einen einfachen und anwenderfreundlichen Capture/Verdauungs-Workflow bieten, der nur Stunden statt über Nacht dauert. Das Kit reinigt verschiedene Target-Biomoleküle durch die Bildung einer starken Streptavidin-Biotin-Bindung.
Die Lösung für Herausforderungen bei der Low-Level-Quantifizierung in komplexen MatricesUm die Fähigkeiten zur Identifizierung von Low-Level-Biomarkern zu verbessern, müssen sich die Analysten mit extrem komplexen Analyten und Proben befassen, was die Quantifizierung erschwert.
Da diese Proteine in komplexen biologischen Matrices häufig in geringen Mengen vorkommen, wird in der Regel ein Schritt zur Erfassung der Immunoaffinität eingesetzt, um die Probe zu reinigen und die Empfindlichkeit zu erhöhen.. Diesem Schritt folgt oft eine Proteinverdauung. Die derzeit eingesetzten Verfahren sind oft zeitaufwändig, mehrstufig und nicht reproduzierbar.
Immunocapture und Proteinverdau in einem einzigen WellVerfahrensmerkmale dieses IA-Kits:
- Schnell
- Einfach
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Empfindlich
Im SMART Digest IA-Kit werden die Immunocapture-Reagenzien und das temperaturaktivierte, thermisch stabile Trypsin auf einem Harz coimmobilisiert. Nach der Anreicherung wird das Enzym bei erhöhten Temperaturen aktiviert, um die Proteinverdauung unter Denaturierungsbedingungen zu beschleunigen, was zu einem Arbeitsablauf führt, der nur wenige Stunden dauert, und nicht die ganze Nacht.
Spezifikation
SMART Digest IA-Kit, Av-nichtmagnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte | |
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren | |
Smart Digest Harz, nichtmagnetisch | |
SMART Digest | |
Nichtmagnetisches SMART Digest Harz, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte |
Streptavidin | |
Trypsin | |
Peptidquantifizierung | |
Kombination von Immunoabscheidung + Proteinverdau in einem einzigen Bead |