Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits
Schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Chymotrypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Forschung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-104
703.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15751717
  • 741.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, mit Sammelplatte
Peptidbindungen von aromatischen Rückständen (z. B. Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan)
SMART Digest Harz, vorgefüllt in PCR-Röhrchen
SMART Digest
SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte
Keine
Chymostrypsin
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Proteinverdau
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits >