Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits
Schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Chymotrypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Forschung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-105-MB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15628673
  • 1185.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse und Filter-/Sammelplatte
Peptidbindungen von aromatischen Rückständen (z. B. Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan)
SMART Digest Harz, magnetische Masse
SMART Digest
SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, Filterplatte
Keine
Chymostrypsin
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Proteinverdau
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits >