Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits
Schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Chymotrypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Forschung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-105-B
845.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15618673
  • 1175.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale Harzmasse und Filter-/Sammelplatte
Peptidbindungen von aromatischen Rückständen (z. B. Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan)
SMART Digest Harz, nichtmagnetische Masse
SMART Digest
SMART Digest Harz mit nichtmagnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, Filterplatte
Keine
Chymostrypsin
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Proteinverdau
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits >