Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Protein G
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific SMART Digest Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Protein G.
Marke:  Thermo Scientific™ 60115-104
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15860182
  • 1930.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Protein G. Diese Kits wurden entwickelt, um die Probleme bei der Proteinaufreinigung mithilfe eines einfachen, bequemen Arbeitsablaufs zu beseitigen.
SMART Digest Großkits zur Fraktionierung: Protein G mit Beads, die die Aufreinigung von Immunglobulinen aufgrund der spezifischen und starken Affinität zur Bindung an die Fab- und Fc-Teile des Moleküls zum Ziel haben. Zur Auswahl stehen nicht magnetische und magnetische Beads, die eine Automatisierung ermöglichen. Dadurch werden unerwünschte Interferenzen entfernt, was eine saubere Probe mit dem Zielmolekül hinterlässt. Führen Sie nach Abschluss die Verdauung mit SMART Digest Enzymen durch, falls erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SMART Digest Kit zur Massenfraktionierung, Protein G, magnetisch, löslich
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
SMART Digest Harz, löslich, lose, magnetisch
SMART Digest
SMART Digest Harz, lose, magnetisch, löslich
Protein G
Trypsin
Probenvorbereitung für Immunocapture und Proteinverdauung
Immunocapture
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Protein G >