Learn More
Labconco™ Kleines Tablett:Zubehör für FreeZone™ Stopfen oder Tablett-Großtrockner
Kleines Tablett für die Verwendung mit dem FreeZone™ Tabletttrockner.
Marke:  Labconco™ 7377900
Artikelnummer. 15632127
  • 128.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Kleines Tablett
  • Edelstahl-Tablett für die Aufnahme von Flüssigkeiten oder größeren Gegenständen zum Gefriertrocknen
  • Die Abmessungen sind ideal für den FreeZone Tabletttrockner, 10,3 in. B x 11,6 in. T x 0,9 in. H
  • Erleichtert das Be- und Entladen von Proben und die Reinigung bei Verwendung des Tabletttrockners (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
0
FreeZone™ Tabletttrockner
10,3 in.
11,6 in.
Edelstahl (304)
Tablett aus Edelstahl
0,9 in.
2,5 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Kleines Tablett:Zubehör für FreeZone™ Stopfen oder Tablett-Großtrockner > Klein