Learn More
Slice™ Kleine Schere
Kleine Sicherheitsschere schneidet zähe Materialien wie Kevlar-verstärktes Material
53.00 CHF - 77.00 CHF
Spezifikation
Material | GFN, TPE, Edelstahl, Zirkonoxid |
---|---|
Größe | S |
Farbe | Weiß/Orange |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschneiden |
Enthält | Sicherheitsklingen aus Zirkonoxid |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16483629
|
Slice™
10544 |
Abgerundete Spitze |
53.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16403639
|
Slice™
10546 |
Spitzes Ende |
77.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Slice™ Sicherheitsklingen aus Zirkonoxid
- Langlebiger verstärkter Nylongriff mit Soft-Touch-Fingergriffen
- Beidhändig verwendbar
- Die finger-friendly™ Klinge hält 11x länger als Metall
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
- Chemisch inerte Klinge rostet nie
- Öl-, schmierstoff- und wartungsfrei
- BPA-, Phthalat- und bleifreies Material
- Leicht und kompakt
Spezifikation
GFN, TPE, Edelstahl, Zirkonoxid | |
Weiß/Orange | |
Sicherheitsklingen aus Zirkonoxid |
S | |
Sicherheitsschneiden | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Slice™ Kleine Schere