Learn More
Gilac™ Small Laundry Basket, 60 L
Small 60 L Laundry Basket is designed for professional use, suitable for heavy loads and intensive use.
Marke: Gilac™ G611021
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Laundry basket.
- Highly resistant and outstanding durability.
- Designed for professional use.
- Suitable for heavy loads and intensive use.
Spezifikation
15.7 in. | |
Laundry Basket | |
White |
Small | |
400 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Small Laundry Basket, 60 L > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur