missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ SMAD1 (Human) Recombinant Protein
Human SMAD1 full-length ORF ( AAH01878.1, 1 a.a. - 465 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke: Abnova™ H00004086-P01.10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sequence: MNVTSLFSFTSPAVKRLLGWKQGDEEEKWAEKAVDALVKKLKKKKGAMEELEKALSCPGQPSNCVTIPRSLDGRLQVSHRKGLPHVIYCRVWRWPDLQSHHELKPLECCEFPFGSKQKEVCINPYHYKRVESPVLPPVLVPRHSEYNPQHSLLAQFRNLGQNEPHMPLNATFPDSFQQPNSHPFPHSPNSSYPNSPGSSSSTYPHSPTSSDPGSPFQMPADTPPPAYLPPEDPMTQDGSQPMDTNMMAPPLPSEINRGDVQAVAYEEPKHWCSIVYYELNNRVGEAFHASSTSVLVDGFTDPSNNKNRFCLGLLSNVNRNSTIENTRRHIGKGVHLYYVGGEVYAECLSDSSIFVQSRNCNYHHGFHPTTVCKIPSGCSLKIFNNQEFAQLLAQSVNHGFETVYELTKMCTIRMSFVKGWGAEYHRQDVTSTPCWIEIHLHGPLQWLDKVLTQMGSPHNPISSVS
Spezifikation
AAH01878.1 | |
SMAD family member 1 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SMAD1 | |
GST |
4086 | |
Wheat germ expression system | |
10 μg | |
BSP1, JV4-1, JV41, MADH1, MADR1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur