Learn More
Abnova™ SMAD1 (Human) Recombinant Protein
Human SMAD1 full-length ORF ( AAH01878.1, 1 a.a. - 465 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
371.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH01878.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4086 |
Name | SMAD family member 1 |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16127521
|
Abnova™
H00004086-P01.10ug |
10 μg |
371.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16137521
|
Abnova™
H00004086-P01.25ug |
25 μg |
561.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MNVTSLFSFTSPAVKRLLGWKQGDEEEKWAEKAVDALVKKLKKKKGAMEELEKALSCPGQPSNCVTIPRSLDGRLQVSHRKGLPHVIYCRVWRWPDLQSHHELKPLECCEFPFGSKQKEVCINPYHYKRVESPVLPPVLVPRHSEYNPQHSLLAQFRNLGQNEPHMPLNATFPDSFQQPNSHPFPHSPNSSYPNSPGSSSSTYPHSPTSSDPGSPFQMPADTPPPAYLPPEDPMTQDGSQPMDTNMMAPPLPSEINRGDVQAVAYEEPKHWCSIVYYELNNRVGEAFHASSTSVLVDGFTDPSNNKNRFCLGLLSNVNRNSTIENTRRHIGKGVHLYYVGGEVYAECLSDSSIFVQSRNCNYHHGFHPTTVCKIPSGCSLKIFNNQEFAQLLAQSVNHGFETVYELTKMCTIRMSFVKGWGAEYHRQDVTSTPCWIEIHLHGPLQWLDKVLTQMGSPHNPISSVS
Spezifikation
AAH01878.1 | |
SMAD family member 1 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
BSP1, JV4-1, JV41, MADH1, MADR1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
4086 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SMAD1 | |
GST |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein