Learn More
Edmund Buhler Universalschüttler SM 30 B, ohne Aufsatz
Der universelle Labor-Schüttler eignet sich ideal für hohe Belastungen bis 30 kg und zum Mischen schwieriger Medien.
Marke:  Edmund Buhler 6103 000
Artikelnummer. 10685281
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Laborschüttler SM 30 B mit horizontaler Schüttelbewegung
  • Hub von 30 mm und eine Schüttelgeschwindigkeit von 15–300 U/min 
  • Ideal geeignet für hohe Belastungen bis 30 kg und zum Mischen schwieriger Medien
  • Die große Auswahl an Gestellsystemen gewährleistet eine optimale Befestigung verschiedener Gefäße.
  • Grundgerät mit Schüttelplatte und Gummimatte, ohne Gestellsystem
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 300 U/min
5°C bis 50°C
610 mm
610 x 680 x 160 mm
Analog
Bis zu ∼85 %
0 bis 120 min oder Dauerbetrieb
115/230 V, 50/60 Hz, 20 W
Horizontal-Plattformschüttler
560 x 400 mm
30 mm
SM 30 B
Reziprok (horizontal)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edmund Buhler Universalschüttler SM 30 B, ohne Aufsatz > Abmessungen (T x B x H): 610 x 680 x 160 mm