Learn More
Asecos™ SLX-CLASSIC Umluft-Sicherheitsschränke
Für die sichere und zugelassene Lagerung aggressiver, nicht entzündlicher Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.
Marke: Asecos™ 3293900130615
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit – Schrankgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit außerhalb des Lagerraums montierten Sicherheitselementen für erhöhten Korrosionsschutz
- Zwei in einem – zwei hermetisch getrennte Staufächer ermöglichen die isolierte Lagerung von Säuren und Basen in einem Schrank
- Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar, Integration in ein bestehendes Verriegelungssystem möglich
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Umluftfiltersystem, ideal für den direkten Einbau in sehr geräuscharmen Arbeitsbereichen, nur ca. 39 dB
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- Die Überwachungselektronik für die Extraktion umfasst Kühlgerätekabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm einschließlich potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touch Panel
- Manuelle Überprüfung der Filtersättigung
- Umweltfreundlich mit längerer Filterlebensdauer und einem wiederverwendbaren Filtersystem
Spezifikation
EN 14727 | |
565 x 485 x 914 mm | |
Flügel | |
6 Einlegeböden mit Bodenwanne: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 300 kg | |
Pulverbeschichtet | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank |
6 25 kg/11 l-Ausziehböden aus PP mit PP-Wanne | |
615 x 600 x 2300 mm | |
Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe | |
2 | |
215,4 kg | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ SLX-CLASSIC Umluft-Sicherheitsschränke > 6 x 25 kg/11 l-Ausziehböden aus PP mit PP-Wanne
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur