Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Antifade Mountant
GREENER_CHOICE
Schützt Fluoreszenzfarbstoffe vor Verblassung (Photobleichung) während Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten
Marke:  Invitrogen™ S36936
301.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11590676
  • 452.00 CHF / 10 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Flüssiges Eindeckmittel auf Glycerinbasis, das direkt auf fluoreszenzmarkierten Zellen- oder Gewebeproben auf Mikroskopobjektträgern aufgetragen wird. SlowFade Gold Eindeckmittel gegen Verblassung erfordert kein Mischen oder Aushärten und eignet sich daher ideal für die sofortige Probenbetrachtung. Gebrauchsfertig—einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und das Bild aufnehmen. Als bester Schutz fluoreszierender Proteine und Farbstoffe wird SlowFade™ Diamond Eindeckmittel empfohlen. Mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich.
  • Schützt Farbstoffe vor Verblassung während der Bildgebung
  • Gebrauchsfertige Flüssigkeit, ideal für die sofortige Probenbetrachtung
  • Eingedeckte Proben bleiben über Wochen stabil
  • Bewahrt die Signalstärke—wenig oder gar keine Verblassung der Fluoreszenz
  • Ideal geeignet für Alexa Fluor™ Farbstoffe
  • Schutz vor Photobleaching ohne Fluoreszenzlöschung
  • Sofortiges Betrachten mit maximalem Signalschutz
  • Verbesserte Auflösung in dickeren Abschnitten
Für die Eindeckung von Proben mit fluoreszierenden Proteinen, beispielsweise GFP, nicht empfohlen.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung und Verblassungsschutz
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die Lagerung bei Raumtemperatur wird empfohlen, kann aber auch gefroren (-5 bis -30 °C) gelagert werden. Vor Licht schützen.
SlowFade™
10 ml
Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Flüssig
Mikroskop
Eindeckmittel
Eindecklösung
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 Catalog NumberS36936
Chargennummer2836814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/02/2024 Catalog NumberS36936
Chargennummer2690613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2023 Catalog NumberS36936
Chargennummer2544562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2022 Catalog NumberS36936
Chargennummer2421171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2022 Catalog NumberS36936
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Antifade Mountant > 10 ml