Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Glass Soft-Set Antifade Mountant
SlowFade Glas-Eindeckmittel ist eine gebrauchsfertige, nicht härtende Deckflüssigkeit auf Glycerin-Basis, die direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
Marke: Invitrogen™ S36917
70.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Ein gebrauchsfertiges, nicht-härtendes Eindeckmittel auf Glycerinbasis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird
- Die Formulierung bietet einen Brechungsindex von 1,52 für schärfere Bilder und die Antifade-Eigenschaften bieten Beständigkeit gegen Photobleichung
- Das Ergebnis sind scharfe, helle Bilder mit nahezu jedem Fluorophor, mit Weitfeld-, Konfokal- oder superauflösenden Mikroskopen, bei einer Schärfentiefe von 0 – 500 µm
- Das Eindeckmittel ist nicht aushärtend, sodass die Zellen unmittelbar nach der Montage abgebildet werden können, ohne dass sich dies negativ auf die Zellmorphologie auswirken würde, die ein aushärtendes Eindeckmittel verursachen könnte
- Gebrauchsfertig – einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und Bild aufnehmen
- Mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich
- Prolong Glass Antifade-Eindeckmittel wird empfohlen, wenn ein aushärtendes, hartes Eindeckmittel benötigt wird, auch mit einem Brechungsindex von 1,52, um Objektträger über Jahre hinweg zu lagern
Zu den Merkmalen von SlowFade Diamond Antifade Eindeckmittel gehören:
- Gebrauchsfertiges, auf Glycerin basierendes, nicht aushärtendes Eindeckmittel
- Brechungsindex von 1,52 mit minimaler sphärischer Aberration
- Bis zu dreimal bessere axiale Auflösung im Vergleich zu herkömmlicher Deckflüssigkeit
- Sichtbare optische Gewebereinigung, auch in Schnitten mit einer Dicke von bis zu 1 mm
- Scharfe, helle Bilder mit jeder Schärfentiefe von 0 bis 500 µm
Spezifikation
2 mL | |
Enthält 1 Tropfflasche mit 2 ml Reagenz | |
SlowFade™ | |
2 ml |
Eindeckmittel | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Eindecklösung |