Learn More
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Antifade Mountant with DAPI
SlowFade™ Diamond Eindeckmittel mit DAPI
123.00 CHF - 560.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15451244
|
Molecular Probes™
S36964 |
2 ml |
560.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15312202
|
Molecular Probes™
S36968 |
2 ml |
123.00 CHF
2 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15471244
|
Molecular Probes™
S36973 |
10 ml |
512.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant ist ein flüssiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird. SlowFade™ Diamond Eindeckmittel bietet hervorragenden Schutz gegen Ausbleichen über die gesamten sichtbaren und IR-Spektren. SlowFade™ Diamond Eindeckmittel kann mit nahezu allen fluoreszierenden Farbstoffen oder fluoreszierenden Proteinen (z. B. GFP, RFP, mCherry) verwendet werden, um das hellste Signal und den geringsten Hintergrund zu erreichen.Zu den Merkmalen von SlowFade™ Diamond Antifade Mountant gehören:
Erfahren Sie mehr über SlowFade™ Eindeckmittel.
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant wird bereits gemischt und gebrauchsfertig in einer Tropfflasche geliefert, entweder mit oder ohne DAPI. Einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und das Bild aufnehmen. SlowFade™ Diamond Deckflüssigkeit ist eine nicht-härtende Deckflüssigkeit, die einen nahezu perfekten optischen Pfad (RI 1,42) bildet. Wenn die Deckglaskanten mit einem geeigneten Deckglasdichtmittel versiegelt sind, können die Proben tage- bis wochenlang aufbewahrt werden. Wenn eine langfristige Lagerung mit einem Brechungsindex (RI) gewünscht wird, der näher am Tauchöl liegt, wird ProLong™ Diamond Antifade Mountant empfohlen. Da beim SlowFade™ Diamond Eindeckmittel kein Aushärten erforderlich ist, können Proben direkt nach der Markierung bewertet und abgebildet werden.
Schutz vor Photobleichung über die gesamten sichtbaren und IR-Spektralbereiche hinweg
Egal, welche fluoreszierenden Farbstoffe oder fluoreszierenden Proteine verwendet werden: SlowFade™ Diamond Deckflüssigkeit erleichtert den zuverlässigen Schutz vor Photobleichung. Dieses Eindeckmittel hat seine beispiellose Leistungsfähigkeit in Bezug auf eine breite Palette fluoreszierender Farbstoffe, einschließlich Alexa Fluor™ Farbstoffen, FITC, TRTC, Texas Red™, Cy™3 und Cy™5, unter Beweis gestellt. SlowFade™ Diamond Eindeckmittel löscht nichts aus, und dank der Fähigkeit, hellere Signale ohne Hintergrund zu bewirken, erhalten Sie hochwertigste, hochauflösende Bilder für Ihre Publikationen.
Stabile Signale während der Bildgebung und für die sofortige Betrachtung
SlowFade™ Diamond Deckflüssigkeit ist die ideale Option für die Analyse von Proben direkt nach der Markierung. Die nicht ausbleichenden Eigenschaften bei fluoreszierenden Farbstoffen und fluoreszierenden Proteinen erhalten die Signalstärke bei längeren Aufnahmeprozessen, z. B. wiederholtem Scannen unter konfokaler Laser-Scanning-Beleuchtung oder der hochauflösenden Mikroskopie. Und es ist anwenderfreundlich — entfernen Sie einfach überschüssiges Wasser von der gefärbten Probe und bringen Sie es auf. Ein Objektträgerdichtmittel kann verwendet werden, um die Objektträger für Tage oder Wochen zu konservieren. Wenn eine längere Archivierung gewünscht wird, können das SlowFade™ Diamond Eindeckmittel mit PBS abgewaschen und die Proben mit ProLong™ Diamond Antifade-Eindeckmittel wieder montiert werden.
Erzielung eines ausgezeichneten Brechungsindex für gestochen scharfe Bilder
Für moderne hochauflösende Bildgebungsanwendungen ist der Brechungsindex (RI) ein wichtiger Faktor. SlowFade™ Diamond Deckflüssigkeit hat einen RI von 1,42, der dem RI von Zellen oder Gewebe viel näher kommt. Bei dicken Proben kann es erforderlich sein, SlowFade™ Deckflüssigkeit zu verwenden, um hochauflösende Bilder zu erhalten.
Spezifikation
Eindeckmittel | |
SlowFade™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Antifade Mountant with DAPI