Learn More
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Eindeckmittel
SlowFade™ Diamond Eindeckmittel
Marke:  Molecular Probes™ S36972
336.68 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15461244
  • 453.00 CHF / 10 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Eine 10 ml Flasche.
• Bei +2 – +8 °C lagern oder bei -20 °C einfrieren
• Vor Licht schützen
• Nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil
SlowFade™
10 ml
Eindeckmittel
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Eindecklösung
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3079806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2024 Catalog NumberS36972
Chargennummer2985045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog NumberS36972
Chargennummer2752580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog NumberS36972
Chargennummer2672146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2023 Catalog NumberS36972
Chargennummer2514221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog NumberS36972
Name des Produkts
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Eindeckmittel > 10 ml