Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant General Purpose Tapes and Treads, Series 613
This mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
Marke:  3M™ Safety-Walk™ 7100133325
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17158750
  • 401.00 CHF / 2 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Diagonal schwarz/gelb gestreiftes Band warnt frühzeitig vor Bereichen mit Rutschgefahr
  • Extrem gut sichtbares rutschfestes Klebeband warnt Besucher oder Mitarbeiter vor einer potenziellen Gefahr
  • Qualitativ hochwertige Schleifpartikel sorgen für lang anhaltende Reibung und Sichtbarkeit
  • Hochleistungsfähiger druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
  • NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18 x 0,051 m
60 ft.
2/Packung
0,051 m
Schwarz und Gelb gestreift
Warnung vor Bereichen mit Rutschgefahr
18 m
2 in.
Druckempfindlicher Klebstoff
Boden-Klebeband
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant General Purpose Tapes and Treads, Series 613 > 18 x 0,051 m