Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Coarse Tape, Series 700
Anti-slip coverings for extremely stressed and heavily frequented areas. Heavy duty, industrial application slip-resistant tape.
Marke:  3M™ Safety-Walk™ 7100159120
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17138790
  • 407.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rutschhemmendes Klebeband für extrem beanspruchte bis stark begangene Fußbodenbereiche
  • Besonders große Schleifpartikel verhindern Verstopfen bei schlammigen oder öligen Bedingungen
  • Lackierbar ohne Verlust der Reibungseigenschaften
  • Hoch leistungsfähiger Klebstoff
  • Geeignet für den Einsatz in Land- und Forstwirtschaft, Straßenbau, Bauwesen, LKW, Traktoren, Baufahrzeugen, Kranen und Baumaschinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 51130: R 13, EN 13501 1: Bfl s1
18,3 m x 102 mm
18,3 m
102 mm
Schwarz
Extra stark (Typ 4)
Zusätzliche Rutschfestigkeit in extrem beanspruchten, stark frequentierten Bereichen
1 Rolle
Druckempfindlicher Klebstoff