Learn More
Micronova™ Bürstenabdeckungen
Diese 100 % glatten Polyester-Bürstenabdeckungen wirken mit den Zylinder- und Kesselbürsten zusammen, um die Feinreinigung und Desinfektion von kleinen Tanks, Ballonflaschen und anderen Prozessgeräten zu verbessern. Hergestellt aus FDA-zugelassenem Material für indirekten Lebensmittelkontakt.
Marke:  Micronova™ BRSC6-02
Artikelnummer. 12785725
  • 168.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Griff mit Gewinde der Serie STA
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova Bürstenabdeckungen passen genau auf die Bürsten, umschließen wirksam die Borsten und verbessern die Feinreinigung in Trommeln, Zylindern, Tanks, Förderbandflächen und anderen sauberen Geräten. Die Zylinderbürstenabdeckung (BRSC6-02) eignet sich ideal für die Reinigung der Innenseite von Trommeln, kleinen Tanks, Ballonflaschen, Kanälen und anderen Zylindern. Die Kesselbürstenabdeckung (BRSC6-41) eignet sich auch gut für kleine Tanks und Ballonflaschen, aber die Form und die steiferen Borsten sind ideal für die Reinigung von Förderbändern und anderen Prozessgeräten.
  • Bürstenabdeckungen für die Feinreinigung und Desinfizierung
  • NovaPoly, 100 % glatter, gestrickter Polyester
  • Ideal für kleine Tanks, Ballonflaschen, Kanalarbeiten, Zylinder, Förderbänder und Prozessausrüstung
  • Abdeckung BRSC6-02 für die Zylinderbürste (BRWH-02)
  • Abdeckung BRSC6-41 für die Kesselbürste (BRWH-41)
  • FDA-zugelassen für indirekten Lebensmittelkontakt
Spezifikation
Spezifikation
Bürstenabdeckung
Autoklavierbar
Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
25,4 cm
20,3 cm
Unsteril
Weiß
Mit ACME-Gewinde zum Befestigen an Griffe der STA-Serie
NovaPoly, 100 % glatter, gestrickter Polyester
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer023523-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2021 Catalog NumberBRSC6-02
Chargennummer024290-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2021 Catalog NumberBRSC6-02
Chargennummer024798-0000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2021 Catalog NumberBRSC6-02
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Bürstenabdeckungen > Bürstenabdeckung, NovaPoly, glatte Polyesterabdeckung für BRWH-02