Learn More
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly bestrahlter Moppbezug
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly strahlenbehandelter Moppdeckel ist ein Polyester/Schaumstoff-Überziehschutz mit einem elastischen Band, der für saubere und kontrollierte Umgebungen entwickelt wurde.
Marke:  Micronova™ SLSC6-9IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13127626
  • 309.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Moppadapter und ausziehbarer oder standardmäßiger Edelstahlgriff (separat erhältlich).
Beschreibung
Beschreibung
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly strahlenbehandelter Moppdeckel ist ein Polyester/Schaumstoff-Überziehschutz mit einem elastischen Band, der für saubere und kontrollierte Umgebungen entwickelt wurde.
Die Micronova Slimline™ bestrahlten Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Diese elastischen Moppaufsätze lassen sich einfach und sicher am Mopprahmen aus Kunststoff oder Edelstahl befestigen. Gammabestrahlte Aufsätze für aseptische Umgebungen.
  • Bestrahlte, elastische Reinraum-Moppaufsätze mit Urethanschaum-Inneneinlagen
  • Leicht zu wechseln und lässt sich sicher am Mopprahmen befestigen
  • Ideal für die Feinreinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
  • Gründliche Sättigung für eine ausreichende Dispergierung des Desinfektionsmittels
  • Schaumschicht vollständig mit Polyester umhüllt
  • NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
  • SMC6 – einlagige Option ohne Schaumstoff-Inneneinlage
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Geeignet für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und wiederholtem Autoklavieren
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.)
Weiß
Steril
Autoklavierbar
5 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
SlimLine™ Reinraummopp
ISO 9001:2008 Einrichtung, 10-6 Sterilisierungsvertrauensgrad, Einhaltung der AAMI-Richtlinien für die Sterilisation
Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug
9 in.
22,9 cm
12,7 cm
Chemikalien
12/Karton
Standardetikett
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly bestrahlter Moppbezug > SlimLine Mopp, NovaPoly, bestrahlt, glatter Polyester mit Schaumstoff, 9 in. (45,72 cm)