Learn More
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly bestrahlter Moppbezug
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly strahlenbehandelter Moppdeckel ist ein Polyester/Schaumstoff-Überziehschutz mit einem elastischen Band, der für saubere und kontrollierte Umgebungen entwickelt wurde.
Marke: Micronova™ SLSC6-14IRBB
Requires : QPSL OR QSSL frame with STA series handle or QDSL with SSU series handle
Beschreibung
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly strahlenbehandelter Moppdeckel ist ein Polyester/Schaumstoff-Überziehschutz mit einem elastischen Band, der für saubere und kontrollierte Umgebungen entwickelt wurde.
- Außenschicht aus 100 % Polyester
- Mit elastischem Band
- Zur Verwendung mit Moppadapter der QDSL Serie
- Polyurethanschaum, Innenschicht aus Polyester, gelb
- Jeder Moppkopf wird in einem Reinraum der Klasse 100 verpackt
- Doppelt verpackt
- Bestrahlungsindikator auf dem äußeren Beutel und der äußeren Verpackung angebracht
- 12 Mopps verpackt in einem Poly-Liner-Gehäuse
- Chargennummern auf jedem äußeren Beutel und jedem Karton aufgedruckt
- Minimale Bestrahlungsdosis 40 kGy
Spezifikation
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) | |
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
5 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Glatt gestrickter Polyester |
Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug | |
14 in. | |
35.6 cm | |
12.7 cm | |
Chemikalien | |
72/Cs. | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |