Learn More
Hecht Karl™ Objektträger
Perfekt geeignet für die Aufnahme von Flüssigkeiten und Kulturen für mikroskopische Untersuchungen.Die Karl Hecht™ Objektträger/Platten mit Kavitäten sind mit einer oder mehreren Vertiefungen sowie im Einzel- oder Plattenformat erhältlich.
143.10 CHF - 195.04 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 76 mm |
---|---|
Breite (metrisch) | 26 mm |
Abmessungen (L x B) | 76 x 26 mm |
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11875930
|
Hecht Karl™
|
2 |
143.10 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11745075
|
Hecht Karl™
42412010 |
3 |
195.04 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mikroskop-Objektträger/-Plättchen mit ein oder mehreren Kavitäten.
- Geschliffene Kanten.
Spezifikation
76 mm | |
26 mm | |
76 x 26 mm |