Learn More
BRAND™ Färbewanne für Objektträger
Objektträger-Färbewanne mit einem eng anschließenden Deckel, der zum Schutz vor Verdampfung dient.
Marke: BRAND™ 471500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für 25 Objektträger
- Der eng anliegende Deckel schützt vor Verdunstung
- Das Fach verfügt über einen herunterklappbaren Griff
Spezifikation
Objektträger | |
Färbewanne | |
POM |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Färbewanne für Objektträger > Kann verwendet werden mit: Objektträger
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur