Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten erleichtern die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Marke:  Thermo Scientific™ A52969
249.05 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
249.05 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17874010
  • 300.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Cassette
3,5 kDa
6 Kassetten
Zellulosemembran, Dialyse
70 mL
Slide-A-Lyzer™
Weniger Verschwendung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFP2970320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number
ChargennummerFP2965922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA52969
ChargennummerFP2858019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog NumberA52969
ChargennummerFP2819967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA52969
ChargennummerFP2842850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA52969
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO >