Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 10K MWCO
Mit diesen selbstschwimmenden Proteindialysekassetten der zweiten Generation (10 K MWCO) für Volumina von 0,5 bis 70 ml entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
Marke:  Thermo Scientific™ 88252
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11592541
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
Zellulosemembran, Dialyse
10 kDa
8 Kassetten
G2 Dialysekassetten (gammabestrahlt)
Pufferaustausch, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
15 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYD367489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2023 Catalog Number88252
ChargennummerYC362875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2023 Catalog Number88252
ChargennummerXJ352994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog Number88252
ChargennummerXH352993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog Number88252
ChargennummerXE352992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2022 Catalog Number88252
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 10K MWCO > Dialyse-Kassetten (gammabestrahlt), 15 ml, 8 Kassetten