Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 7 K MWCO
Diese semipermeable Membran mit einem Protein-Molecular Weight Cut-off von 7.000 Dalton (7K MWCO) eignet sich zur Entfernung von Salzen und Kontaminanten und gewährleistet eine bessere Probenrückgewinnung.
Marke:  Thermo Scientific™ 66710
225.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10761195
  • 268.00 CHF / 8 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
Zellulosemembran, Dialyse
7,0 kDa
8 Kassetten
Pufferaustausch, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
12 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 7 K MWCO > Dialysekassetten, 12 ml, 8 Kassetten
Die Slide-A-Lyzer Dialysekassetten-Technologie ist durch US-Patent 5,503,741 geschützt.