Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 7 K MWCO
Diese semipermeable Membran mit einem Protein-Molecular Weight Cut-off von 7.000 Dalton (7K MWCO) eignet sich zur Entfernung von Salzen und Kontaminanten und gewährleistet eine bessere Probenrückgewinnung.
Marke: Thermo Scientific™ 66707
241.92 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Slide-A-Lyzer Dialysekassetten (7 K MWCO) ermöglichen die einfache und effektive Entfernung von Salzen und kleinen Kontaminanten von Proteinen und oder Makromolekülen, die größer als 7.000 Dalton sind. Sie sind in vier Größen und für Probenvolumina von 0,5 bis 12 ml erhältlich. Diese Geräte sind einfacher zu verwenden als traditionelle Dialyseschläuche und ermöglichen schnellen Pufferaustausch sowie umfassendere Probenrückgewinnung.
Slide-A-Lyzer Kassetten kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel bei der Entfernung niedermolekularer Kontaminanten, beim Pufferaustausch, bei der Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse und Aufkonzentrierung von Proben. Mithilfe einer Injektionsnadel, die an einer Spritze befestigt ist, können flüssige Proben über eine selbstschließende Dichtung problemlos hinzugefügt und entfernt werden. Zum Verschließen der Einheiten sind keine Knoten, Klemmen oder Deckel erforderlich, was Auslaufen und Probenverluste während der Dialyse verhindert.Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten bestehen aus zwei Schichten einer schwach bindenden Dialysemembran aus regenerierter Zellulose, die hermetisch abgeschlossen sind und sich zu beiden Seiten einer silikonartigen Dichtung in einem inerten Kunststoffrahmen befinden. Membran- und Kassettenmaterial sind mit den meisten gängigen Laborchemikalien und Puffern kompatibel.
Merkmale der Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes:
• Anwenderfreundlich– Keine Knoten oder Klammern erforderlich; einfach Probe in die Kassette injizieren und Dialyse starten
• Schnelle Dialyse– Flache Kassettenkammer mit zwei Membranen bietet im Vergleich zu zylindrischen Dialyseschläuchen ein hohes Oberfläche-Volumen-Verhältnis mit maximierter Diffusionsrate
• Hohe Rückgewinnung– Rechteckiges Kassettendesign maximiert die Rückgewinnung des gesamten Probenvolumens über einen der vier Injektionsanschlüsse an den Ecken
• Vier Kassettengrößen– Wählen Sie die Kassette, die Ihrem Probenvolumen am besten entspricht.
• Farbcodiert– Grüner Kassettenrahmen zur Kennzeichnung von Kassetten mit der Membran mit 7.000 MW Porengröße
Membranspezifikationen:
• Zusammensetzung: regenerierte Cellulose, synthetisiert durch Viskose-Verfahren
• Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 µm)
• Vor dem Gebrauch erforderliche Hydratationsdauer: 2 Minuten
• Glycerolgehalt: 13 %
• Schwefelgehalt: 0,1 bis 0,15 %
• Schwermetallgehalt: Spuren
Volumina:
• 0,5 ml = 0,1 bis 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 bis 3 ml
• 12 ml = 3 bis 12 ml
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
7,0 kDa | |
1 Kit (8 Kassetten) |
Pufferaustausch, Protein | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ | |
12 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Die Slide-A-Lyzer Dialysekassetten-Technologie ist durch US-Patent 5,503,741 geschützt.