Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 3,5 K MWCO
Mit dieser semipermeablen Membran mit einer Kassette mit einem Protein-Molecular Weight Cut-off (MWCO) von 3.500 Dalton, die einfacher zu verwenden ist als herkömmliche Dialyseschläuche, entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren die Probenrückgewinnung.
211.00 CHF - 323.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
---|---|
Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
Format | Cassette |
MWCO | 3,5 kDa |
Produktcode | Marke | Probenvolumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probenvolumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11859410
|
Thermo Scientific™
66333 |
0.5 mL | 10 Kassetten |
211.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10455685
|
Thermo Scientific™
66335 |
0.5 mL | 1 Kit (10 Kassetten) |
231.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10759784
|
Thermo Scientific™
66330 |
3 mL | 10 Kassetten |
215.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10751565
|
Thermo Scientific™
66332 |
3 mL | 1 Kit (10 Kassetten) |
260.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10500814
|
Thermo Scientific™
66110 |
12 mL | 8 Kassetten |
274.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10416144
|
Thermo Scientific™
66107 |
12 mL | 1 Kit (8 Kassetten) |
323.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10501004
|
Thermo Scientific™
66130 |
30 mL | 6 Kassetten |
216.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Slide-A-Lyzer Dialysekassetten (3,5 K MWCO) ermöglichen eine einfache und effektive Entfernung von Salzen und kleinen Kontaminanten von Proteinen und anderen Makromolekülen, die größer als 3.500 Dalton sind. Sie kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel bei der Entfernung von Kontaminanten mit geringem Molekulargewicht, beim Pufferaustausch, bei der Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse und Aufkonzentrierung von Proben.
Mithilfe einer Injektionsnadel, die an einer Spritze befestigt ist, können flüssige Proben über eine selbstschließende Dichtung problemlos hinzugefügt und entfernt werden. Es sind keine Knoten, Klemmen oder Deckel zum Verschließen der Einheiten erforderlich, um ein Auslaufen und Probenverluste während der Dialyse zu verhindern. Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten bestehen aus zwei Schichten einer schwach bindenden Dialysemembran aus regenerierter Zellulose, die hermetisch abgeschlossen sind und sich zu beiden Seiten einer silikonartigen Dichtung in einem inerten Kunststoffrahmen befinden. Membran- und Kassettenmaterial sind mit den meisten gängigen Laborchemikalien und Puffern kompatibel.Merkmale der Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten:
• Anwenderfreundlich– Keine Knoten oder Klammern erforderlich; einfach Probe in die Kassette injizieren und Dialyse starten
• Schnelle Dialyse– Flache Kassettenkammer mit zwei Membranen bietet im Vergleich zu zylindrischen Dialyseschläuchen ein hohes Oberfläche-Volumen-Verhältnis mit maximierter Diffusionsrate
• Hohe Rückgewinnung– Rechteckiges Kassettendesign maximiert die Rückgewinnung des gesamten Probenvolumens von einem der vier Injektionsanschlüsse an den Ecken
• Vier Kassettengrößen– Wählen Sie die Kassette, die Ihrem Probenvolumen am besten entspricht (0,5 bis 30 ml)
• Farbcodiert– rosa Kassettenrahmen zur Kennzeichnung von Kassetten mit der Membran mit 3.500 MW Porengröße
Membranspezifikationen:
• Zusammensetzung: regenerierte Cellulose, synthetisiert durch Viskose-Verfahren
• Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 µm)
• Vor dem Gebrauch erforderliche Hydratationsdauer: 2 Minuten
• Glyceringehalt: keiner
• Schwefelgehalt: 0,1 bis 0,15 %
• Schwermetallgehalt: Spuren
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,1 bis 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 bis 3 ml
• 12 ml = 3 bis 12 ml
• 30 ml = 12 bis 30 ml
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
3,5 kDa |
Pufferaustausch, Protein | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ |