Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 20 K MWCO
Mit dieser halbdurchlässigen 20K MWCO-Membran lassen sich Salze und Kontaminanten mit maximaler Probenrückgewinnung entfernen.
214.00 CHF - 272.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
---|---|
Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
Format | Cassette |
MWCO | 20 kDa |
Produktcode | Marke | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10668884
|
Thermo Scientific™
66005 |
0.5 mL |
214.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10771775
|
Thermo Scientific™
66003 |
3 mL |
221.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10200364
|
Thermo Scientific™
66012 |
12 mL |
272.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10260404
|
Thermo Scientific™
66030 |
30 mL |
220.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Slide-A-Lyzer Dialysekassetten (20 K MWCO) ermöglichen das einfache und effektive Entfernen von Puffersalzen und kleinen Kontaminanten von Proteinen und anderen Makromolekülen über 20000 Da. Sie sind in vier Größen und für Probenvolumina von 0,5 bis 30 ml erhältlich. Diese Geräte sind einfacher zu verwenden als traditionelle Dialyseschläuche und ermöglichen schnellen Pufferaustausch sowie umfassendere Probenrückgewinnung.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetten (20 K MWCO) ermöglichen das einfache und effektive Entfernen von Puffersalzen und kleinen Kontaminanten von Proteinen und anderen Makromolekülen über 20000 Da. Sie sind in vier Größen und für Probenvolumina von 0,5 bis 30 ml erhältlich. Diese Geräte sind einfacher zu verwenden als traditionelle Dialyseschläuche und ermöglichen schnellen Pufferaustausch sowie umfassendere Probenrückgewinnung. Slide-A-Lyzer Kassetten kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel bei der Entfernung niedermolekularer Kontaminanten, beim Pufferaustausch, bei der Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse und Aufkonzentrierung von Proben. Mithilfe einer Injektionsnadel, die an einer Spritze befestigt ist, können flüssige Proben über eine selbstschließende Dichtung problemlos hinzugefügt und entfernt werden. Zum Verschließen der Einheiten sind keine Knoten, Klemmen oder Deckel erforderlich, was Auslaufen und Probenverluste während der Dialyse verhindert.Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten bestehen aus zwei Schichten einer schwach bindenden Dialysemembran aus regenerierter Zellulose, die hermetisch abgeschlossen sind und sich zu beiden Seiten einer silikonartigen Dichtung in einem inerten Kunststoffrahmen befinden. Membran- und Kassettenmaterial sind mit den meisten gängigen Laborchemikalien und Puffern kompatibel.
Merkmale der Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten:
• Anwenderfreundlich—Keine Knoten oder Klammern erforderlich; einfach Probe in die Kassette injizieren und Dialyse starten
• Schnelle Dialyse—Flache Kassettenkammer mit zwei Membranen bietet im Vergleich zu zylindrischen Dialyseschläuchen ein hohes Oberfläche-Volumen-Verhältnis mit maximierter Diffusionsrate
• Hohe Rückgewinnung—Rechteckiges Kassettendesign maximiert die Rückgewinnung des gesamten Probenvolumens über einen der vier Injektionsanschlüsse an den Ecken
• Vier Kassettengrößen—Wählen Sie die Kassette, die Ihrem Probenvolumen am besten entspricht
• Farbcodiert—Violetter Kassettenrahmen zur Kennzeichnung von Kassetten mit der Membran mit 20.000 MW Porengröße
Membranspezifikationen:
• Zusammensetzung: durch Viskose-Verfahren synthetisierte regenerierte Cellulose
• Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 µm)
• Vor dem Gebrauch erforderliche Hydratationsdauer: 2 Minuten
• Glyceringehalt: keiner
• Schwefelgehalt: 0,04 %
• Schwermetallgehalt: Trace
Volumina:
• 0,5 ml = 0,1 bis 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 bis 3 ml
• 12 ml = 3 bis 12 ml
• 30 ml = 12 bis 30 ml
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
20 kDa |
Pufferaustausch, Protein | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ |