Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 10 K MWCO, 12 ml
Mit Slide-A-Lyzer 10K MWCO Dialysekassetten entfernen Sie Salze und kleine Kontaminanten, um die Probenreinheit und -rückgewinnung zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 66382
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11889943
  • 297.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
Zellulosemembran, Dialyse
10 kDa
10 Kassetten
Dialysekassettenkit
Pufferaustausch, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
3 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI386490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number66382
ChargennummerZC385143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number66382
ChargennummerYI357914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog Number66382
ChargennummerYG357913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog Number66382
ChargennummerYA357912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog Number66382
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 10 K MWCO, 12 ml > Dialysekassettenkit, 3 ml, 10 Kassetten